Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Androstadiene-3,17-dione ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

A0856-5G
TCIAA0856-5GEA 137 EUR InStock
TCIAA0856-5G
1,4-Androstadiene-3,17-dione ≥98.0% (par GC)
1,4-Androstadiene-3,17-dione


Formule: C₁₉H₂₄O₂
MW: 284,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003614
Numéro CAS: 897-06-3
EINECS: 212-977-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 143.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +115 to +120 deg (C=1, CHCl3)
Solubility in Chloroform almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité