Bromure de (1-pentyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A0862-25G
TCIAA0862-25GEA 46.2 EUR InStock
TCIAA0862-25G
Bromure de (1-pentyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bromure de (1-pentyl)triphénylphosphonium
Formule: H₃C(CH₂)₄P(C₆H₅)₃Br
Point de fusion: 168 °C
Numéro MDL: MFCD00031630
Numéro CAS: 21406-61-1
EINECS: 244-374-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2dbd9dfedd1a753560066aa055d157a3d50553ef&vid=2dbd9dfedd1a753560066aa055d157a3d50553ef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité