Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Astrazon pink FG

Fournisseur: TCI
Synonyms: Stenacrile Pink G, Basic Red 13

A0867-25G
TCIAA0867-25GEA 47.3 EUR InStock
TCIAA0867-25G
Astrazon pink FG
Astrazon pink FG


Formule: C₂₂H₂₆Cl₂N₂
MW: 389,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00031747
Numéro CAS: 3648-36-0
EINECS: 222-887-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Lambda max. 520.0 to 524.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 280 (H2O, 520.0 to 524.0 nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité