Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Astrazon red 6B

Fournisseur: TCI
Synonyms: Stenacrile Brilliant Red 6B, Basic Violet 7

A0868-25G
TCIAA0868-25GEA 102 EUR InStock
TCIAA0868-25G
Astrazon red 6B
Astrazon red 6B


Formule: C₂₄H₃₀Cl₂N₂
MW: 417,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059990
Numéro CAS: 6441-82-3
EINECS: 229-227-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystaline
Lambda max. 538.0 to 542.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 300 (H2O, 538.0 to 542.0 nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité