Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Amino-2,6-dichlorophénol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

A0878-25G
TCIAA0878-25GEA 138 EUR InStock
TCIAA0878-25G
4-Amino-2,6-dichlorophénol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Amino-2,6-dichlorophenol


Formule: C₆H₅Cl₂NO
Point d'ébullition: 304 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00007875
Numéro CAS: 5930-28-9
EINECS: 227-671-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2a4d81bcdc8e60edfe1a7b5c057f037f874cbed&vid=f2a4d81bcdc8e60edfe1a7b5c057f037f874cbed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité