cis-3-Hexenyl acetate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A0888-25ML
TCIAA0888-25MLEA 29.7 EUR InStock
TCIAA0888-25ML
cis-3-Hexenyl acetate ≥97.0% (par GC)
cis-3-Hexenyl acetate
Formule: C₈H₁₄O₂
Point d'ébullition: 169°C
Point d'éclair: 57°C
Numéro MDL: MFCD00036563
Numéro CAS: 3681-71-8
EINECS: 222-960-1
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=512c02c453e35e8f1c1efcdc0152d04a63faec97&vid=512c02c453e35e8f1c1efcdc0152d04a63faec97&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité