Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isoamyl acrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Isopentyl Acrylate, Acrylicacidisoamylester, Acrylic Acid Isopentyl Ester, Acrylic Acid Isoamyl Ester

Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)

A0890-25ML
TCIAA0890-25MLEA 142 EUR InStock
TCIAA0890-25ML
Isoamyl acrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Isoamyl acrylate


Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,20 g/mol
Point d'ébullition: 159°C
Point d'éclair: 49°C
Numéro MDL: MFCD00053725
Numéro CAS: 4245-35-6
EINECS: 224-204-6
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 0.1

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité