Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L-Noradrenaline bitartrate monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: L-Arterenol Bitartrate, L-Norepinephrine Bitartrate

A0906-1G
TCIAA0906-1GEA 134 EUR InStock
TCIAA0906-1G
L-Noradrenaline bitartrate monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
L-Noradrenaline bitartrate monohydrate


Formule: C₈H₁₁NO₃
MW: 319,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036384
Numéro CAS: 108341-18-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -10.0 to -12.0 deg (C=5, H2O)
Solubility in Water almost transparency
Water 5.0 to 6.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité