Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Allopurinol

A0907-25G
TCIAA0907-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAA0907-25G
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one


Formule: C₅H₄N₄O
MW: 136,11 g/mol
Point de fusion: 384°C
Numéro MDL: MFCD00599413
Numéro CAS: 315-30-0
EINECS: 206-250-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00279
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité