Amitriptyline hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Elavil hydrochloride, 5-[3-(Dimethylamino)propylidene]dibenzosuberane hydrochloride, Amitriptyline Hydrochloride, 3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-ylidene)-N,N-dimethyl-1-propanamine hydrochloride, Endep hydrochloride, Levate hydrochloride
A0908-25G
TCIAA0908-25GEA 89.1 EUR InStock
TCIAA0908-25G
Amitriptyline hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Amitriptyline hydrochloride
Formule: C₂₀H₂₃N
Numéro MDL: MFCD00012537
Numéro CAS: 549-18-8
EINECS: 208-964-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00487
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 195.0 to 199.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité