Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3-Dibromopropyle acrylate ≥85.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acrylic Acid 2,3-Dibromopropyl Ester

A0910-25G
TCIAA0910-25GEA 245 EUR InStock
TCIAA0910-25G
2,3-Dibromopropyle acrylate ≥85.0% (par GC)
2,3-Dibromopropyle acrylate


Formule: C₆H₈Br₂O₂
MW: 271,94 g/mol
Point d'ébullition: 105°C
Numéro MDL: MFCD00059461
Numéro CAS: 19660-16-3
EINECS: 243-208-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité