Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

cis-6-Nonenyl acetate ≥92.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Acetic Acid cis-6-Nonenyl Ester

A0921-5ML
TCIAA0921-5MLEA 88 EUR InStock
TCIAA0921-5ML
cis-6-Nonenyl acetate ≥92.0% (par GC)
cis-6-Nonenyl acetate


Formule: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,28 g/mol
Point d'éclair: 106°C
Numéro MDL: MFCD00059409
Numéro CAS: 76238-22-7
EINECS: 278-397-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité