Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Allyloxytriméthylsilane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

A0927-25ML
TCIAA0927-25MLEA 99 EUR InStock
TCIAA0927-25ML
Allyloxytriméthylsilane ≥97.0% (par GC)
Allyloxytrimethylsilane


Formule: C₆H₁₄OSi
Point d'ébullition: 100°C
Point d'éclair: 0°C
Numéro MDL: MFCD00008643
Numéro CAS: 18146-00-4
EINECS: 242-031-4
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=312f0828b346c50c0a31b5666a6c0c693463d7ca&vid=312f0828b346c50c0a31b5666a6c0c693463d7ca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité