Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

cis-1-(1-Éthoxyéthoxy)-3-hexène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (Z)-1-(1-Ethoxyethoxy)-3-hexene, Acetaldehydeethylcis-3-hexenylacetal, Acetaldehyde ethyl cis-3-Hexenyl Acetal

A0928-25ML
TCIAA0928-25MLEA 29.7 EUR InStock
TCIAA0928-25ML
cis-1-(1-Éthoxyéthoxy)-3-hexène ≥97.0% (par GC)
cis-1-(1-Éthoxyéthoxy)-3-hexène


Formule: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
Point d'éclair: 70°C
Numéro MDL: MFCD00036618
Numéro CAS: 28069-74-1
EINECS: 248-817-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fab9f9dbbd743588673532714ffbb157b423d7da&vid=fab9f9dbbd743588673532714ffbb157b423d7da&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité