Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dipropyl adipate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Adipic Acid Dipropyl Ester

A0931-25ML
TCIAA0931-25MLEA 34.1 EUR InStock
TCIAA0931-25ML
Dipropyl adipate ≥98.0% (par GC)
Dipropyl adipate


Formule: C₁₂H₂₂O₄
MW: 230,30 g/mol
Point d'ébullition: 155°C
Point d'éclair: 146°C
Numéro MDL: MFCD00048696
Numéro CAS: 106-19-4
EINECS: 203-371-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité