Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Pentylaniline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amylaniline, 4-n-Pentylaniline, 4-Pentylaniline

A0938-25ML
TCIAA0938-25MLEA 219 EUR InStock
TCIAA0938-25ML
4-Pentylaniline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-Pentylaniline


Formule: C₁₁H₁₇N
MW: 163,26 g/mol
Point d'ébullition: 265°C
Numéro MDL: MFCD00007926
Numéro CAS: 33228-44-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90fd1d1ad7b70eaee6739ecc660642debb9369d5&vid=90fd1d1ad7b70eaee6739ecc660642debb9369d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité