Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Aminocrotononitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Iminobutyronitrile, 3-Amino-2-butenenitrile, Diacetonitrile, 3-Aminobut-2-enenitrile

A0944-25G A0944-100G
TCIAA0944-25GEA 33 EUR InStock
TCIAA0944-25G TCIAA0944-100G
3-Aminocrotononitrile ≥98.0% (par GC)
3-Aminocrotononitrile


Formule: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008071
Numéro CAS: 1118-61-2
EINECS: 214-266-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9b54ba6a86f7e7f46b712a4e9f030cc4d992404&vid=c9b54ba6a86f7e7f46b712a4e9f030cc4d992404&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité