Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Aminoorotic acid ≥97.0% (par azote total et analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Aminouracil-6-carboxylic acid, 5-Aminoorotic Acid, 5-Aminouracil-6-carboxylic Acid, 5-Amino-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid

A0947-25G
TCIAA0947-25GEA 120 EUR InStock
TCIAA0947-25G
5-Aminoorotic acid ≥97.0% (par azote total et analyse par titration)
5-Aminoorotic acid


Formule: C₅H₅N₃O₄
MW: 171,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010563
Numéro CAS: 7164-43-4
EINECS: 230-514-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité