Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

5-Aminoquinoléine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Quinolin-5-amine, Quinolin-5-ylamine

A0959-5G A0959-25G
TCIAA0959-5GEA 44 EUR InStock
TCIAA0959-5G TCIAA0959-25G
5-Aminoquinoléine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
5-Aminoquinoléine


Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Point d'ébullition: 310°C
Point de fusion: 107…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006797
Numéro CAS: 611-34-7
EINECS: 210-266-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12851bd610b5d634784b67983042bf23ec6df79a&vid=9ab166995544e4ee138f7a9d0c2b4c793d176327&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystalline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité