Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Allylmagnesium bromide ∼13% ∼0.7 mol/L dans l'éther diéthylique

Fournisseur: TCI
Danger

A0963-100ML
TCIAA0963-100MLEA 74.8 EUR InStock
TCIAA0963-100ML
Allylmagnesium bromide ∼13% ∼0.7 mol/L dans l'éther diéthylique
Allylmagnesium bromide


Formule: C₃H₅BrMg
Numéro MDL: MFCD00000044
Numéro CAS: 1730-25-2
EINECS: 217-046-4
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (sec Butanol method) 12.5 to 14.0 w/w%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité