Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-(-)-2-Aminobutane-1-ol ≥94.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

A0972-5ML
TCIAA0972-5MLEA 23.1 EUR InStock
TCIAA0972-5ML
(R)-(-)-2-Aminobutane-1-ol ≥94.0% (par GC)
(R)-(-)-2-Aminobutane-1-ol


Formule: C₄H₁₁NO
Point d'ébullition: 174°C
Point de fusion: –2 °C
Densité: 0,936 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 95°C
Numéro MDL: MFCD00064419
Numéro CAS: 5856-63-3
EINECS: 227-476-4
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8d4c512ed96268e7c58c450ad6ab1832780dcd3&vid=d8d4c512ed96268e7c58c450ad6ab1832780dcd3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -7.0 to -11.0 deg (neat)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité