Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-Acetoxy-4-bromomethylcoumarin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour marquage HPLC

Fournisseur: TCI
Danger

A0979-1G
TCIAA0979-1GEA 147 EUR InStock
TCIAA0979-1G
7-Acetoxy-4-bromomethylcoumarin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour marquage HPLC
7-Acetoxy-4-bromomethylcoumarin


Formule: C₁₂H₉BrO₄
Numéro MDL: MFCD00010707
Numéro CAS: 2747-04-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité