Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Acétyl-5-méthylfuranne ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

A0983-25G
TCIAA0983-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAA0983-25G
2-Acétyl-5-méthylfuranne ≥98.0% (par GC)
2-Acetyl-5-methylfuran


Formule: C₇H₈O₂
Point d'ébullition: 69°C
Numéro MDL: MFCD00003243
Numéro CAS: 1193-79-9
EINECS: 214-779-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5120246009c00d91fa1fff2f1592357caf1b97e6&vid=5120246009c00d91fa1fff2f1592357caf1b97e6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité