Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Aminoindane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Aminoindane

A0991-10G
TCIAA0991-10GEA 106 EUR InStock
TCIAA0991-10G
5-Aminoindane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Aminoindan


Formule: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Point d'ébullition: 147°C
Point de fusion: 35 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003803
Numéro CAS: 24425-40-9
EINECS: 246-241-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d67514f47f864914a6f27b22389600a93484e3b4&vid=d67514f47f864914a6f27b22389600a93484e3b4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité