Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthyl-3-thiénylcétone ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

A1006-10G
TCIAA1006-10GEA 92.4 EUR InStock
TCIAA1006-10G
Méthyl-3-thiénylcétone ≥95.0% (par GC)
3-Acetylthiophene


Formule: C₆H₆OS
Point d'ébullition: 95°C
Point de fusion: 56 °C
Numéro MDL: MFCD00005468
Numéro CAS: 1468-83-3
EINECS: 215-996-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b81e902da97f9bb94ae0346cafffdd782f1d4dbf&vid=b81e902da97f9bb94ae0346cafffdd782f1d4dbf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 59.0 to 62.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité