Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromure d'allyltriphénylphosphonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

A1007-25G
TCIAA1007-25GEA 121 EUR InStock
TCIAA1007-25G
Bromure d'allyltriphénylphosphonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Allyltriphenylphosphonium bromide


Formule: C₂₁H₂₀BrP
Numéro MDL: MFCD00011808
Numéro CAS: 1560-54-9
EINECS: 216-332-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95aca57fbe07d4237c8f0d38cd1c9ac1e957f92c&vid=95aca57fbe07d4237c8f0d38cd1c9ac1e957f92c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité