Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Anisoine ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Hydroxy-1,2-bis(4-methoxyphenyl)ethanone, Anisoin

A1010-25G A1010-100G
TCIAA1010-25GEA 46.2 EUR InStock
TCIAA1010-25G TCIAA1010-100G
4,4'-Anisoine ≥97.0% (par HPLC)
4,4'-Anisoine


Formule: C₁₆H₁₆O₄
MW: 272,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008411
Numéro CAS: 119-52-8
EINECS: 204-330-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9a063a5d617267eda05bcf2044a5b8abaaf37e6&vid=d9a063a5d617267eda05bcf2044a5b8abaaf37e6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 110.0 to 113.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité