Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2-Amino-1-phényléthanol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: alpha-(Aminomethyl)benzyl Alcohol, DL-β-Hydroxyphenethylamine, Phenylethanolamine

A1018-5G
TCIAA1018-5GEA 172 EUR InStock
TCIAA1018-5G
2-Amino-1-phényléthanol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-1-phenylethanol


Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008137
Numéro CAS: 7568-93-6
EINECS: 231-469-1
ONU: 3259
ADR: 8,III
Merck Index: 14,07287
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 54.0 to 59.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité