Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Acetoxybiphenyl ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

A1032-25G
TCIAA1032-25GEA 114 EUR InStock
TCIAA1032-25G
4-Acetoxybiphenyl ≥99.0% (par GC)
4-Acetoxybiphenyl


Formule: C₁₄H₁₂O₂
Point d'ébullition: 33 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 88…90 °C
Densité: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00014979
Numéro CAS: 148-86-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cecc5c89c2cde0f7e2a0f1473f27cc4999ffe4dd&vid=cecc5c89c2cde0f7e2a0f1473f27cc4999ffe4dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité