Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Azobenzene-4-sulphonyl chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Phenylazobenzenesulphonyl Chloride

A1050-5G
TCIAA1050-5GEA 112 EUR InStock
TCIAA1050-5G
Azobenzene-4-sulphonyl chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Azobenzene-4-sulphonyl chloride


Formule: C₁₂H₉ClN₂O₂S
MW: 280,73 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00024883
Numéro CAS: 58359-53-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 125.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité