Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Amidinobenzamide hydrochloride ≥92.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amidinobenzamide Hydrochloride, 4-Carbamimidoylbenzamide Hydrochloride

A1062-10G
TCIAA1062-10GEA 882 EUR InStock
TCIAA1062-10G
4-Amidinobenzamide hydrochloride ≥92.0% (par HPLC, azote total)
4-Amidinobenzamide hydrochloride


Formule: C₈H₉N₃O
MW: 199,64 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013011
Numéro CAS: 59855-11-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 92.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 92.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité