Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acetoxy-2-propanone ≥97.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Synonyms: Acetol Acetate, Acetoxyacetone

Stabilization: Stabilised with Mg₆Al₂(OH)₁₆CO₃·4H₂O

A1066-25ML
TCIAA1066-25MLEA 89.1 EUR InStock
TCIAA1066-25ML
Acetoxy-2-propanone ≥97.0% (par GC) stabilisé
Acetoxy-2-propanone


Formule: C₅H₈O₃
MW: 116,12 g/mol
Point d'ébullition: 174°C
Numéro MDL: MFCD00042848
Numéro CAS: 592-20-1
EINECS: 209-746-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité