Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

3-Amino-N-methylbenzamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Aminobenzoylmethylamide

A1067-25G A1067-5G
TCIAA1067-25GEA 159 EUR InStock
TCIAA1067-25G TCIAA1067-5G
3-Amino-N-methylbenzamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
3-Amino-N-methylbenzamide


Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070630
Numéro CAS: 25900-61-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54bd0b8f040077fa6beb17758b21ab933d4288cc&vid=54bd0b8f040077fa6beb17758b21ab933d4288cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 121.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité