Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(1-Aminoethyl)phosphonic acid ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

A1071-1G
TCIAA1071-1GEA 340 EUR InStock
TCIAA1071-1G
(1-Aminoethyl)phosphonic acid ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
(1-Aminoethyl)phosphonic acid


Formule: C₂H₈NO₃P
Numéro MDL: MFCD00008068
Numéro CAS: 6323-97-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité