Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 5-acétamido-2-aminobenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

A1081-5G
TCIAA1081-5GEA 1010 EUR InStock
TCIAA1081-5G
Acide 5-acétamido-2-aminobenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 5-acétamido-2-aminobenzoïque


Formule: C₉H₁₀N₂O₃
MW: 194,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060120
Numéro CAS: 50670-83-2
EINECS: 256-702-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69bfb67aea55bb7f110e3b314856bf2063576590&vid=69bfb67aea55bb7f110e3b314856bf2063576590&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité