Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-4,6-diméthylpyrimidine ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,6-Dimethylpyrimidin-2-ylamine, 4,6-Dimethylpyrimidin-2-amine

A1083-25G
TCIAA1083-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAA1083-25G
2-Amino-4,6-diméthylpyrimidine ≥98.0% (par HPLC)
2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine


Formule: C₆H₉N₃
MW: 123,16 g/mol
Point de fusion: 152…155 °C
Numéro MDL: MFCD00006102
Numéro CAS: 767-15-7
EINECS: 212-181-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e495d0d17927c89c8abe38ce39688d84770da44c&vid=e495d0d17927c89c8abe38ce39688d84770da44c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité