Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-1-propène-1,1,3-tricarbonitrile ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Malononitrile Dimer, 2-Aminoprop-1-ene-1,1,3-tricarbonitrile

A1097-25G
TCIAA1097-25GEA 142 EUR InStock
TCIAA1097-25G
2-Amino-1-propène-1,1,3-tricarbonitrile ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Amino-1,1,3-tricyano-1-propene


Formule: C₆H₄N₄
MW: 132,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001851
Numéro CAS: 868-54-2
EINECS: 212-777-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00480
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 172.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité