Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-6-hydroxy-1H-pyrimidine-4-one ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-6-hydroxy-1H-pyrimidin-4-one, 2-Amino-6-hydroxypyrimidin-4(3H)-one

A1099-25G
TCIAA1099-25GEA 36.3 EUR InStock
TCIAA1099-25G
2-Amino-6-hydroxy-1H-pyrimidine-4-one ≥98.0% (par HPLC)
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine


Formule: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,1 g/mol
Point d'ébullition: 394 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006094
Numéro CAS: 56-09-7
EINECS: 200-256-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b87eff0dbb38fe14729acfa9ce63bfe5053f984b&vid=b87eff0dbb38fe14729acfa9ce63bfe5053f984b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité