Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anthranilohydrazide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

A1100-10G
TCIAA1100-10GEA 165 EUR InStock
TCIAA1100-10G
Anthranilohydrazide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Anthranilohydrazide


Formule: C₇H₉N₃O
Point d'ébullition: 378 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 123 °C
Numéro MDL: MFCD00017056
Numéro CAS: 1904-58-1
EINECS: 217-604-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79eaed4c4db8414ee45b87739d9e0706099e8d41&vid=79eaed4c4db8414ee45b87739d9e0706099e8d41&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 125.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité