Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Pentanamine ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Amylamine, 1-Methylbutylamine, 2-Pentylamine

A1102-25ML
TCIAA1102-25MLEA 137 EUR InStock
TCIAA1102-25ML
2-Pentanamine ≥97.0% (par GC)
2-Aminopentane


Formule: C₅H₁₃N
MW: 87,17 g/mol
Point d'ébullition: 91°C
Point d'éclair: –6°C
Numéro MDL: MFCD00008098
Numéro CAS: 63493-28-7
EINECS: 264-269-8
ONU: 1106
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90f51c20a9d6e0b2747302f658f6e9f33eed1fbc&vid=90f51c20a9d6e0b2747302f658f6e9f33eed1fbc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité