Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(-)-Menthyl acetate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: L-Menthyl acetate, L-Menthol acetate, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl acetate, (R)-(-)-Menthyl acetate, (-)-Acetoxy-p-menthane, (5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl acetate, (1R)-(−)-Menthyl acetate

A1107-25ML
TCIAA1107-25MLEA 47.3 EUR InStock
TCIAA1107-25ML
(-)-Menthyl acetate ≥98.0% (par GC)
(-)-Menthyl acetate


Formule: C₁₂H₂₂O₂
MW: 198,31 g/mol
Point d'ébullition: 228°C
Point d'éclair: 98°C
Numéro MDL: MFCD00001482
Numéro CAS: 2623-23-6
EINECS: 220-076-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité