Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(2,5-Diméthyl-3-furyl)éthanone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(2,5-Dimethylfuran-3-yl)ethanone

A1121-25G
TCIAA1121-25GEA 85.8 EUR InStock
TCIAA1121-25G
1-(2,5-Diméthyl-3-furyl)éthanone ≥98.0% (par GC)
1-(2,5-Diméthyl-3-furyl)éthanone


Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 196°C
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00010281
Numéro CAS: 10599-70-9
EINECS: 234-216-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité