Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Methyl angelate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl (Z)-2-Methyl-2-butenoate, Methyl 2-Methylisocrotonate, Angelic Acid Methyl Ester, 2-Methylisocrotonic Acid Methyl Ester, (Z)-2-Methyl-2-butenoic Acid Methyl Ester

A1126-25ML
TCIAA1126-25MLEA 106 EUR InStock
TCIAA1126-25ML
Methyl angelate ≥97.0% (par GC)
Methyl angelate


Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063645
Numéro CAS: 5953-76-4
EINECS: 227-718-9
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité