Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isobutyl angelate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (Z)-2-Methyl-2-butenoic Acid Isobutyl Ester, 2-Methylisocrotonic Acid Isobutyl Ester, (Z)-Isobutyl 2-methylbut-2-enoate, Angelic Acid Isobutyl Ester, Isobutyl (Z)-2-Methyl-2-butenoate

A1127-25ML
TCIAA1127-25MLEA 90.2 EUR InStock
TCIAA1127-25ML
Isobutyl angelate ≥98.0% (par GC)
Isobutyl angelate


Formule: C₉H₁₆O₂
MW: 156,23 g/mol
Point d'ébullition: 177°C
Point d'éclair: 60°C
Numéro MDL: MFCD00063646
Numéro CAS: 7779-81-9
EINECS: 231-941-7
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité