Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-2',5-dichlorobenzophénone ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

A1128-10G
TCIAA1128-10GEA 44 EUR InStock
TCIAA1128-10G
2-Amino-2',5-dichlorobenzophénone ≥98.0% (sur base azote total)
2-Amino-2',5-dichlorobenzophénone


Formule: C₁₃H₉Cl₂NO
Point d'ébullition: 385 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 88…91 °C
Numéro MDL: MFCD00007840
Numéro CAS: 2958-36-3
EINECS: 220-985-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a91cf531ebafa517f88df92dbce83c05b0f0d39&vid=7a91cf531ebafa517f88df92dbce83c05b0f0d39&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 89.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité