Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Acetamido-4-hydroxyanthraquinone

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(4-Hydroxy-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1-yl)acetamide

A1130-1G
TCIAA1130-1GEA 255 EUR InStock
TCIAA1130-1G
1-Acetamido-4-hydroxyanthraquinone
1-Acetamido-4-hydroxyanthraquinone


Formule: C₁₆H₁₁NO₄
MW: 281,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142576
Numéro CAS: 7323-62-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité