Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-5-nitrobenzophénone ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

A1134-25G
TCIAA1134-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAA1134-25G
2-Amino-5-nitrobenzophénone ≥98.0% (par HPLC)
2-Amino-5-nitrobenzophénone


Formule: C₁₃H₁₀N₂O₃
Point de fusion: 163.5 °C
Densité: 1,474 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007364
Numéro CAS: 1775-95-7
EINECS: 217-207-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7cecc11379788d90794f902d5b2bd72c237e145&vid=c7cecc11379788d90794f902d5b2bd72c237e145&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 161.0 to 164.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité