Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-2-Heptenyl acetate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

A1145-10ML
TCIAA1145-10MLEA 135 EUR InStock
TCIAA1145-10ML
trans-2-Heptenyl acetate ≥97.0% (par GC)
trans-2-Heptenyl acetate


Formule: C₉H₁₆O₂
Point d'ébullition: 193°C
Numéro MDL: MFCD00036584
Numéro CAS: 16939-73-4
EINECS: 241-002-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb1e750c0fc4fea372ad3951f8d84413a729f76f&vid=eb1e750c0fc4fea372ad3951f8d84413a729f76f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité