3-Méthyl-2-butén-1-yle acétate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acetic Acid Prenyl Ester, Acetic Acid 3-Methyl-2-butenyl Ester, 3-Methylbut-2-en-1-yl acetate, Prenyl Acetate
A1148-25ML
TCIAA1148-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAA1148-25ML
3-Méthyl-2-butén-1-yle acétate ≥98.0% (par GC)
3-Méthyl-2-butén-1-yle acétate
Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 128°C
Numéro MDL: MFCD00036569
Numéro CAS: 1191-16-8
EINECS: 214-730-4
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52334240eea76410d236334ed00dbead1998f7be&vid=52334240eea76410d236334ed00dbead1998f7be&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité