Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Méthoxy-3H-purin-2-amine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-O-Methylguanine, O-Methylguanine

A1151-100MG
TCIAA1151-100MGEA 55 EUR InStock
TCIAA1151-100MG
6-Méthoxy-3H-purin-2-amine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
2-Amino-6-methoxypurine


Formule: C₆H₇N₅O
MW: 165,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00133009
Numéro CAS: 20535-83-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité